Läs mer
Pyruvonitril (>90 %), TRC
Produktkod. 30416475
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30416475 100 mg
1 options
Produktkod. 30416475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP998943100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Molekylformel C3H3NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
InChI formel InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
LEDER O=C(C)C#N
IUPAC-namn Acetylcyanid
Molekylvikt (g/mol) 69.06
Formel vikt 69.0215