Läs mer
Pyruvonitril (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Molekylformel | C3H3NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| LEDER | O=C(C)C#N |
| IUPAC-namn | Acetylcyanid |
| Molekylvikt (g/mol) | 69.06 |
| Formel vikt | 69.0215 |