Läs mer
Pyruvonitril, teknik. 90%
Produktkod. 15432799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432799 5 g 5g
15422799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66636.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 631-57-2 | C3H3NO | 69,063 g/mol
Pyruvonitril användes vid syntesen av kupratkarbonylπ -komplex genom reaktion med Me2CuLi i THF.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pyruvonitril användes i syntesen av cuprat-karbonyl &#
960;-komplex genom reaktion med Me2CuLi i THF.
Löslighet Löslig i
eter och acetonitril.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-57-2
Molekylformel C3H3NO
Molekylvikt (g/mol) 69.063
MDL-nummer MFCD00001838
InChI-nyckel QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvonitrile, propanenitrile, 2-oxo, oxopropionitrile, 2-oxopropiononitrile, 2-oxopropionitrile, oxypropionitrile, pyruvic acid nitrile, unii-ulo441649v, accn, .alpha.-oxopropionitrile
PubChem CID 69430
IUPAC-namn acetylcyanid
LEDER CC(=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyruvonitrile
Färg Färglös till Brun
Densitet 0.974 g/mL
Kokpunkt 92 °C till 93 °C
Flampunkt 14 °C (57 °F)
Linjär formel CH3COCN
Brytningsindex 1.3755
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3273
Beilstein 1737633
Löslighetsinformation Löslig i eter och acetonitril.
Formel vikt 69.06
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.