Läs mer
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Beskrivning
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrvinium pamoate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3546-41-6 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28N3.1/2C23H14O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Pyrvinium embonate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |