Läs mer
MP Biomedicals™ pZerve Kryokonserveringslösning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
20 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
60ml
Beskrivning
pZerve har framgångsrikt använts med en mängd olika celltyper inklusive mastceller, dendritiska celler och mesenkymala celler. Den kan användas för celler odlade i serumfritt medium eller med seruminnehållande medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Lösning |
| Produkttyp | Kryokonserveringsmedia |
| För användning med (applikation) | Kryokonservering |
| Kvantitet | 20 ml |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2° till 8 °C |
| Beskrivning | pZerve Kryokonserveringsmedia |