Läs mer
MP Biomedicals™ pZerve Kryokonserveringslösning
Produktkod. 15757879 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
60 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15757879 60 ml 60ml
15747879 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15757879 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0920303M2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11140.00 SEK
    10609.37 SEK / 60ml
    Save 530.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
En kryokonserveringslösning som inte innehåller dimetylsulfoxid (DMSO) och serum.
pZerve har framgångsrikt använts med en mängd olika celltyper inklusive mastceller, dendritiska celler och mesenkymala celler. Den kan användas för celler odlade i serumfritt medium eller med seruminnehållande medium.
Specifikationer
Form Lösning
Produkttyp Kryokonserveringsmedia
För användning med (applikation) Kryokonservering
Kvantitet 60 ml
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C
Beskrivning pZerve Kryokonserveringsmedia