Läs mer
PZM21, MedChemExpress
Produktkod. 16486067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486067 5 mg -
16474586 100 mg -
16469876 50 mg -
16413348 10 mg 10mg
16410759 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101386
MedChemExpress PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PZM21
CAS 1997387-43-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H27N3O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (276.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H](C)CC1=CSC=C1)NC[C@@H](N(C)C)CC2=CC=C(O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 361.5
Formel vikt 361.5
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation