Läs mer
Asecos™ Q-CLASSIC-30 endörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15863354 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor: 75 kg vardera, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Maximal belastning: 600 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15863354 3 x Hyllor: 75 kg vardera, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Maximal belastning: 600 kg Varje
1 options
Produktkod. 15863354 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3100806033622
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden med brandbeständighet upp till 30 minuter.
  • Den sofistikerade designen och användningen av melaminhartsbelagda, brandsäkra specialplattor säkerställer ett optimalt pris/prestanda-förhållande
  • Integrerad transportbas för enkel intern transport, kan transporteras upprätt genom dörrar
  • Justerbara fötter installerade i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
  • Modern tvåfärgad design och språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörr låsbar med cylinderlås, och kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
  • Inredningsutrustning såsom lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottensumpar finns
  • Brandsäker upp till 30 minuter
  • Trippelgångsdörrar, stoppbara i valfritt läge, självstängande vid brand
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem för ventilation
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 3 x 75 kg pulverlackerade stålplåtshyllor; 1 x 75 kg pulverlackerad stålplåtsinsats; 1 x 22 L pulverlackerad stålplåt bottenuppsamlingssump
Mått (D x B x H) Inredning 519 x 750 x 1626 mm
Mått (D x B x H) 620 x 864 x 1947 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av brandfarliga och farliga material
Bärande kapacitet 3 x Hyllor: 75 kg vardera, Insats: 75 kg, Sump: 22 L, Maximal belastning: 600 kg
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Plastlaminerad
Vikt (metrisk) 224 kg
Färg Gult
Material Melaminharts
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen