Beskrivning
- Den sofistikerade designen och användningen av melaminhartsbelagda, brandsäkra specialplattor säkerställer ett optimalt pris/prestanda-förhållande
- Integrerad transportbas för enkel intern transport, kan transporteras upprätt genom dörrar
- Justerbara fötter installerade i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
- Modern tvåfärgad design och språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
- Dörr låsbar med cylinderlås, och kan integreras av kunden i ett befintligt låssystem
- Inredningsutrustning såsom lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottensumpar finns
- Brandsäker upp till 30 minuter
- Trippelgångsdörrar, stoppbara i valfritt läge, självstängande vid brand
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem för ventilation
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/29 L stålplåtslådor |
| Mått (D x B x H) Inredning | 519 x 1050 x 1626 mm |
| Mått (D x B x H) | 620 x 1164 x 1947 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Lagring av brandfarliga och farliga material |
| Bärande kapacitet | 6 x Lådor: 60 kg/29 L styck, Max belastning: 600 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Ytbeläggning | Plastlaminerad |
| Vikt (metrisk) | 334 kg |
| Visa mer |