Beskrivning
- Extremt robust design med repsäker yta
- Tregångsdörrar
- Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
- Integrerad transportbas för enkel intern transport
- Skåpet kan transporteras stående genom dörrar
- Justerbara fötter i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
- Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
- Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
- Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
- Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
- Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
- Brandmotstånd på 90 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 3 x hyllor; 1 x perforerad insats; 1 x bottensump |
| Mått (D x B x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Dörr stil | Trippelgångjärn |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | 3 x Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L |
| Antal dörrar | 1 |
| Vikt (metrisk) | 313.5 kg |
| Färg | Antracitgrå, Varning Gul |
| Material | Gips |
| Visa mer |