Läs mer
Asecos™ Q-CLASSIC-90 endörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15623667 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
3 x Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L
4 st lådor 25 kg/5 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15623667 4 st lådor 25 kg/5 L styck Varje
15516855 3 x Hyllor 75 kg vardera; Insats 75 kg; Sump 22 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15623667 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3007204033608
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremt robust design med repsäker yta
  • Tregångsdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerad transportbas för enkel intern transport
  • Skåpet kan transporteras stående genom dörrar
  • Justerbara fötter i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
  • Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
  • Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Brandmotstånd på 90 minuter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 4 x lådor
Mått (D x B x H) 615 x 599 x 1953 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 4 st lådor 25 kg/5 L styck
Antal dörrar 1
Vikt (metrisk) 323.5 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Material Gips
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp