Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp Q-CLASSIC-90
Produktkod. 15596845 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
ljusgrå, Gult
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15596845 ljusgrå, Gult Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15596845 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3000104033635
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion, rep- och slagtålig yta, lätt att rengöra
  • Enkel hantering med komfort: dörrar stannar i valfritt läge, självstängande i händelse av brand
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrering i befintligt låssystem möjlig) och låslägesindikator (röd/grön)
  • Enkel transport: integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt frånluftssystem, snurrande hjul i frånluftsgaller som indikator på tillräcklig teknisk ventilation
Certifikat
  • Brandmotstånd 90 minuter
  • typtestad i enlighet med EN 14470-1
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter; typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 x hylla, 1 perforerad insats, 1 x bottenuppsamlingssump (plåtstålspulverlackerad)
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 522 mm
Beskrivning Vingdörrar i varningsgult
Mått (D x B x H) Inredning 522 x 1050 x 1647 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dörr stil Vinge, Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1953 mm
Höjd (metrisk) interiör 1647 mm
Bärande kapacitet 284 L
Modell Q90.195.120
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 474.5 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1193 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1050 mm
Färg ljusgrå, Gult
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.