Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp Q-CLASSIC-90
Produktkod. 15534445 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
3 x hylla, 1 perforerad insats, 1 x botten samlingstank
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Konfiguration Förpackningsstorlek
15534445 3 x hylla, 1 perforerad insats, 1 x botten samlingstank Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15534445 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3004104033622
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion, rep- och slagtålig yta, lätt att rengöra
  • Enkel hantering med komfort: dörrar stannar i valfritt läge, självstängande i händelse av brand
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrering i befintligt låssystem möjlig) och låslägesindikator (röd/grön)
  • Enkel transport: integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt frånluftssystem, snurrande hjul i frånluftsgaller som indikator på tillräcklig teknisk ventilation
Certifikat
  • Brandmotstånd 90 minuter
  • typtestad i enlighet med EN 14470-1
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter; typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 x hylla, 1 perforerad insats, 1 x botten samlingstank
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 522 mm
Beskrivning Vingdörrar i varningsgult
Mått (D x B x H) Inredning 522 x 750 x 1647 mm
Mått (D x B x H) 615 x 893 x 1953 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1953 mm
Höjd (metrisk) interiör 1647 mm
Modell Q90.195.090
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 395 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 893 mm
Bredd (metrisk) Interiör 750 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 24,21 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,89 tum
Höjd (metrisk) öppning 1647 mm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 35,16 tum