Läs mer
Asecos™ Q-CLASSIC-90 tvådörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15983690 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
3 hyllor på 75 kg vardera; Lägg in 75 kg; Sump 33 L
4 x Lådor 60 kg/29 L styck
6 x Lådor 60 kg/19 L styck
6 x Lådor 60 kg/29 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15983690 6 x Lådor 60 kg/19 L styck Varje
15768362 4 x Lådor 60 kg/29 L styck Varje
15771423 6 x Lådor 60 kg/29 L styck Varje
15825111 3 hyllor på 75 kg vardera; Lägg in 75 kg; Sump 33 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15983690 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3004104033629
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremt robust design med repsäker yta
  • Tregångsdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerad transportbas för enkel intern transport
  • Skåpet kan transporteras stående genom dörrar
  • Justerbara fötter i basen möjliggör säker och snabb kompensation av mindre ytojämnheter
  • Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
  • Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Brandmotstånd på 90 minuter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 6 x 60 kg/19 L lådor
Mått (D x B x H) 615 x 893 x 1953 mm
Dörr stil Trippelgångjärn
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 6 x Lådor 60 kg/19 L styck
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 451 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Material Gips
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp