Beskrivning
- Extremt robust design med repsäker yta
- Tregångsdörrar
- Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
- Enhandsmanövrering för dubbeldörrsskåp
- Behållaren ligger kvar i ena handen när den öppnas
- Dörrar förblir öppna i det seriella dörröppningssystemet, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
- Dörrar stängs automatiskt efter ca. 60 sekunder
- Akustisk och visuell signal före dörrstängning
- Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
- Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
- Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
- Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
- Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
- Brandmotstånd på 90 minuter
- Integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
- Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/19 L stålplåtslådor |
| Mått (D x B x H) | 615 x 893 x 1953 mm |
| Dörr stil | Autostängning |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | Lådor 60 kg/19 L styck |
| Antal dörrar | 2 |
| Vikt (metrisk) | 450.5 kg |
| Färg | Antracitgrå, Varning Gul |
| Material | Gips |
| Visa mer |