Läs mer
Asecos™ Q-PEGASUS-90 tvådörrars gula säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15871408 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bärande kapacitet:
Hyllor 75 kg; Insats 75 kg; Sump 22 L
Lådor 60 kg/19 L styck
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Förpackningsstorlek
15871408 Hyllor 75 kg; Insats 75 kg; Sump 22 L Varje
15759428 Lådor 60 kg/19 L styck Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15871408 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3004204033622
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och godkänd förvaring av brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Extremt robust design med repsäker yta
  • Tregångsdörrar
  • Säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion
  • Enhandsmanövrering för dubbeldörrsskåp
  • Behållaren ligger kvar i ena handen när den öppnas
  • Dörrar förblir öppna i det seriella dörröppningssystemet, bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Dörrar stängs automatiskt efter ca. 60 sekunder
  • Akustisk och visuell signal före dörrstängning
  • Modern tvåfärgad design - val av sju olika dörrfärger
  • Språkfri märkning för optimal internationell användbarhet
  • Dörrar låsbara med cylinderlås, skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
  • Låsstatusindikator (röd/grön) indikerar låsstatus
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Visuell kontroll av frånluftsfunktionen i frånluftsgallret (roterande fläkthjul)
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1
Konfiguration 3 x 75 kg hyllor; 1 x 75 kg perforerad insats; 1 x 22 L bottenuppsamlingssump
Mått (D x B x H) 615 x 893 x 1953 mm
Dörr stil Autostängning
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet Hyllor 75 kg; Insats 75 kg; Sump 22 L
Antal dörrar 2
Vikt (metrisk) 394.5 kg
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Material Gips
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen