Läs mer
Cytiva F Sepharose™ Högpresterande kromatografimedia
Produktkod. 11560804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
75 ml
Förpackningsstorlek:
75ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560804 75 ml 75ml
1 options
Produktkod. 11560804 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17101401
 Begränsad artikel
I lager
Designad för höga mellan- och poleringssteg i nedströms bearbetning
  • Består av tvärbundna agarospärlor med medeldiameter på μ34 m, modifierade med kvartära (Q) starka anjonbytargrupper
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
  • Hög upplösning, hög kapacitetsseparation med hög återhämtning
  • Kemisk stabilitet för effektiv CIP/sanering
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 75 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 8 M urea, 6 M guanidin-HCl, 70 % etanol, 1 M NaOH, 1 M ättiksyra, 30 % isopropanol, 30 % acetonitril, 2 % SDS
För användning med (applikation) För mellanliggande rening och poleringstillämpningar
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp F Sepharose Högpresterande media
Flödeshastighet 30 till 150 cm/Ho μr
Partikelstorlek 24 till 44μ m
Höjd (engelska) Säng 3,93 tum
Höjd (metrisk) Säng 10 cm
Jonisk kapacitet 0,14 till 0,20 mM Cl-/ml
Jonbytestyp Stark anjonbytare
Max. Tryck <3 bar
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 1 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Kvartär amin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Q sepharose high performance
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol