Läs mer
Cytiva F Sepharose™ XL
Produktkod. 11520814 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
300 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11520814 300 ml 300ml
1 options
Produktkod. 11520814 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17507201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrofil basmatris säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
  • Bioprocessmedium
  • Anjonbytare
  • Ligand: kvartär amin
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros med ytförlängare av dextran
  • Jonkapacitet: 0,18 till 0,26 mmol Cl-/ml medium
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 2 till 12
  • För användning i fångststeg av biomolekyler från klarnade råvaror
  • Finns i 300 ml flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 300 ml
Stabilitet Nonjoniska detergenter, 1 M NaOH, 6 M Guanidinhydroklorid
För användning med (applikation) För att fånga steg av biomolekyler från klarnade foderlager
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp F Sepharose XL Media
Flödeshastighet 300 till 500 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Jonisk kapacitet 0,18 till 0,26 mM Cl-/ml
Inkluderar Analyscertifikat
Jonbytestyp Stark anjonbytare
Matris 6 % tvärbunden agaros med ytförlängare Dextran
pH-intervall 2 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Kvartär amin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Q Sepharose XL, 300 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol