missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Q-VD-OPh, MedChemExpress

Produktkod. 16435088
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16435088

Brand: Medchem Express HY12305

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties; inhibits caspase 7 with an IC50 of 48 nM and 25-400 nM for other caspases including caspase 1, 3, 8, 9, 10, and 12. Q-VD-OPh can inhibits HIV infection. Q-VD-OPh is able to cross the blood-brain barrier.

Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Q-VD-OPh
CAS 1135695-98-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25F2N3O6
Kvantitet 10 mg
Synonym QVD-OPH Quinoline-Val-Asp-Difluorophenoxymethylketone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (194.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C[C@H](NC([C@@H](NC(C1=NC2=CC=CC=C2C=C1)=O)C(C)C)=O)C(COC3=C(F)C=CC=C3F)=O
Molekylvikt (g/mol) 513.49
Formel vikt 513.49
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.