Läs mer
Q-VD-OPh, MedChemExpress
Beskrivning
Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Q-VD-OPh |
| CAS | 1135695-98-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H25F2N3O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | QVD-OPH Quinoline-Val-Asp-Difluorophenoxymethylketone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (194.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C[C@H](NC([C@@H](NC(C1=NC2=CC=CC=C2C=C1)=O)C(C)C)=O)C(COC3=C(F)C=CC=C3F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.49 |
| Visa mer |