Läs mer
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465386 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
3 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465386 1 mg 1mg
11400895 3 mg 3mg
11410895 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465386 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 03OPH10901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00 SEK
    4066.15 SEK / 1mg
    Save 203.85 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Speciellt utformad för forskning in vivo. Q-VD-OPH, MP Biomedicals syntetiseras med patentskyddad teknologi som en cellgenomsläpplig, irreversibel kaspasinhibitor. OPH-fällan, med sin överlägsna styrka, bevisade cellpermeabilitet och minimala toxicitet, sid
Q-VD-OPH binder irreversibelt till aktiverade kaspaser för att blockera apoptos. Apoptos är en fysiologisk form av celldöd, som spelar en viktig roll vid embryogenes, cellulär homoestas, vävnadsatrofi och avlägsnande av skadade och muterade celler.
Kaspaser, som fungerar som molekylär motorsåg, är de centrala komponenterna i apoptossvaret. Kaspaser är cysteinproteaser som klyver efter aspartatrester i sina substrat. Åtminstone 7 av 14 kända kaspaser från däggdjur har en viktig roll i apoptos.
  • Exceptionellt alternativ till fluormetylketonfamiljen av hämmare (dessa föreningar utgör grunden för viktiga nya läkemedelskandidater för en mängd olika sjukdomsmål)
  • Nontoxic&mdash: preliminär studie visade inga bevis på toxicitet hos möss som injicerades intraperitonealt med mer än 1000 mg/kg
  • Förbättrad —styrka IC50-värden mot renade kaspaser ligger i det nanomolära området; i en in vitro cellbaserad analys uppnåddes mer än 90 % hämning av apoptos)
  • Optimala spädningar bör bestämmas av laboratoriet för varje specifik tillämpning
Specifications
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 1 mg
Molekylvikt (g/mol) 513.49