Läs mer
Q203, MedChemExpress
Beskrivning
Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Q203 |
| CAS | 1334719-95-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H28ClF3N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | IAP6 Telacebec |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (35.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(CC)N=C2C=CC(Cl)=CN21)NCC3=CC=C(N4CCC(C5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)CC4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.01 |
| Visa mer |