Läs mer
Grant Instruments™ QB Series torrblockvärmesystem, Precision Digital
Produktkod. 11480958
Change view
Antal block:
1
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal block Förpackningsstorlek
11480958 4 Varje
11450958 1 Varje
11470958 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480958 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer QBD4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18985.00 SEK
    16647.38 SEK / Paket med 1
    Save 2337.62 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger utmärkt temperaturkontroll och ett brett urval av utbytbara block för maximal flexibilitet. Grant Instruments™ QB Series torrblockvärmesystem, Precision Digital kombinerar suverän temperaturkontroll och enhetlighet med högkvalitativ design och stor mångsidighet.
  • Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 °C på bara 15 minuter.
  • Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
  • Tydlig digital display - lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
  • Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
  • Ett brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål - extraktionsverktyg medföljer som standard för enkel och säker borttagning av block.
  • Säkerhetsskydd som tillval - skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
  • Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
  • Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast - hållbar i krävande miljöer
  • Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Aluminium
Material Kemikaliebeständig plast
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 130 °C
Typ Torrbadsblock
Antal block 4
Temperaturstabilitet 0,1° vid 37 °C
Temperaturenhetlighet 0,1° vid 37 °C
Timer 1 till 999 minuter
Längd (metrisk) 390 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Djup (metriskt) 380 mm
Spänning 120 eller 230 V
Wattal 600 w