Läs mer
Grant Instruments™ QB Series torrblockvärmesystem, Precision Digital
Antal block:
1
2
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger utmärkt temperaturkontroll och ett brett urval av utbytbara block för maximal flexibilitet. Grant Instruments™ QB Series torrblockvärmesystem, Precision Digital kombinerar suverän temperaturkontroll och enhetlighet med högkvalitativ design och stor mångsidighet.
- Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 °C på bara 15 minuter.
- Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
- Tydlig digital display - lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
- Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
- Ett brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål - extraktionsverktyg medföljer som standard för enkel och säker borttagning av block.
- Säkerhetsskydd som tillval - skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
- Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
- Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast - hållbar i krävande miljöer
- Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Aluminium |
| Material | Kemikaliebeständig plast |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° till 130 °C |
| Typ | Torrbadblock |
| Antal block | 1 |
| Temperaturstabilitet | 0,1° vid 37 °C |
| Temperaturenhetlighet | 0,1° vid 37 °C |
| Timer | 1 till 999 minuter |
| Längd (metrisk) | 240 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Visa mer |