Läs mer
Agilent BioTek QC-kontrolllösning nr 1, gul
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | QC-lösning |
| För användning med (applikation) | Absorbanskvalifikationstestning |
| Kvantitet | 25 mL |