Läs mer
QC Standard 19: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyra, VHG™
Produktkod. 17969339
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969339 500 ml
17929249 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17969339 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQC19500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
QC Standard 19: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Titanium/Vanadium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Antimony 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL