Läs mer
QC Standard 21 (Primär): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyra, VHG™
Produktkod. 30003124
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003124 500 ml
30003086 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003124 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQC21500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
QC Standard 21 (Primär): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium
CAS 7439-98-7, 7440-43-9, 7440-36-0, 7782-49-2, 7440-24-6, 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Molybdenum 99.95 μg/mL/Cadmium 99.96 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Selenium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Arsenic 100.1 μg/mL/Calcium 100.1 μg/mL/Copper 100.1 μg/mL/Iron 100.1 μg/mL/Magnesium 100.1 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL/Vanadium 100.1 μg/mL/Cobalt 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL