Läs mer
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, översatt F-, VHG™
Produktkod. 30003133
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003133 500 ml
30002974 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30003133 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQC7A500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
CAS 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL