Läs mer
QC6352, MedChemExpress
Beskrivning
QC6352 is an orally available, selective and potent KDM4C inhibitor with an IC50 of 35 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QC6352 |
| CAS | 1851373-36-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25N3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (64.52 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC[C@@H]2CCCC3=C2C=CC(N(C)C4=CC=CC=C4)=C3)C=NC=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.47 |
| Formel vikt | 387.47 |
| Visa mer |