Läs mer
Molecular Probes™ Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Produktkod. 10727683
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10727683
Brand: Molecular Probes™ Q21541MP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Qdot™ 525 ITK™ amino (PEG) kvantprickar är det idealiska utgångsmaterialet för att framställa skräddarsydda konjugat av ultraljusa och fotostabila fluorescensmärkta proteiner eller andra biopolymerer. Dessa prober är funktionaliserade med aminderivatiserad PEG, vilket förhindrar ospecifika interaktioner och ger ett bekvämt handtag för konjugering. Aminokvantprickarna reagerar effektivt med isotiocyanater och succinimidylestrar, eller med naturliga karboxylsyror med vattenlösliga karbodiimider såsom EDC . Sådana derivat kan användas för olika märknings- och spårningsapplikationer som kräver ultraljus och stabil fluorescens. Vår Qdot™ ITK™ amino quantum dots tillhandahålls som μ8 M lösningar och finns i 8 färger Qdot™ sonder.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
  • Qdot™ 525 ITK™ amino quantum dot har emissionsmaxima på∼ 525 nm
  • Extremt fotostabil och ljus fluorescens
  • Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
  • Snävt utsläpp, stora förskjutningar
  • Finns i flera färger
  • Idealisk för olika märknings- och spårningsapplikationer
    Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
    Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
    Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagenser
    Dessa Qdot™ ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
    Andra former av Qdot™ Nanokristaller finns tillgängliga
    Förutom den aminderivatiserade formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med karboxyl- och alifatiska kolvätemodifikationer. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.
    Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 8μ M
    Kvantitet 250μ L
    Produkttyp Quantum Dot
    Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
    Kemisk reaktivitet Karboxylsyra, keton, aldehyd
    Frakt skick Rumstemperatur
    Reaktiv del Amin, primär amin
    Etikett eller färgämne Qdot™ 525
    Etiketttyp Qdot Nanokristaller
    Produktlinje ITK™, Qdot™
    Emission 525