Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 585 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250μ L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
Qdot™ 585 ITK™ amino (PEG) kvantprickar är det idealiska utgångsmaterialet för att framställa skräddarsydda konjugat av ultraljusa och fotostabila fluorescensmärkta proteiner eller andra biopolymerer. Dessa prober är funktionaliserade med aminderivatiserad PEG, vilket förhindrar ospecifika interaktioner och ger ett bekvämt handtag för konjugering. Aminokvantprickarna reagerar effektivt med isotiocyanater och succinimidylestrar, eller med naturliga karboxylsyror med vattenlösliga karbodiimider såsom EDC . Sådana derivat kan användas för olika märknings- och spårningsapplikationer som kräver ultraljus och stabil fluorescens. Vår Qdot™ ITK™ amino quantum dots tillhandahålls som μ8 M lösningar och finns i 8 färger Qdot™ sonder.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
Qdot™ 585 ITK™ amino quantum dot har emissionsmaxima på∼ 585 nm
Extremt fotostabil och ljus fluorescens
Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
Snävt utsläpp, stora förskjutningar
Finns i flera färger
Idealisk för olika märknings - och spårningsapplikationer
Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagenser
Dessa Qdot™ ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
Andra former av Qdot™ Nanokristaller finns tillgängliga
Förutom den aminderivatiserade formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med karboxyl- och alifatiska kolvätemodifikationer. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagenser
Dessa Qdot™ ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
Andra former av Qdot™ Nanokristaller finns tillgängliga
Förutom den aminderivatiserade formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med karboxyl- och alifatiska kolvätemodifikationer. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 8μ M |
| Kvantitet | 250μ L |
| Produkttyp | Quantum Dot |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, keton, aldehyd |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Amin, primär amin |
| Etikett eller färgämne | Qdot™ 585 |
| Etiketttyp | Qdot Nanokristaller |
| Produktlinje | ITK™, Qdot™ |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur