Läs mer
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Streptavidinkonjugat
Produktkod. 10078832
Kvantitet:
50μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
200µL
50µL
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10078832
Brand: Molecular Probes™ Q10103MP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Qdot™ 605 Streptavidinkonjugat
Qdot™ 605 Streptavidin Conjugate består av ett biotinbindande protein (streptavidin) kovalent fäst till en fluorescerande märkning (Qdot™ nanokristall). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och ett konjugat av streptavidin används vanligtvis tillsammans med ett konjugat av biotin för specifik detektion av en mängd olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande streptavidin). Strategier som liknar detta används i många detektionsprotokoll, inklusive western blots, flödescytometri, avbildning och mikroskopi, och mikroplattanalyser, och används också i reningsarbetsflöden för att uppnå riktad fraktionering. Qdot™ nanokristallkonjugat tillhandahålls som 1 μM lösningar.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ Streptavidinkonjugat:
  • Streptavidin Qdot™ 605-konjugat har emissionsmaxima på∼ 605 nm
  • Cirka 5 till 10 streptavidiner per Qdot™ nanokristall
  • Extremt fotostabil och ljus fluorescens
  • Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
  • Smal emission, stort Stokes-skift
  • Finns i flera färger
  • Idealisk för western blots, flödescytometri, bildbehandling och mikroskopi, mikroplattanalyser och mer
    . Qdot™ Nanokristaller
    Qdot™ streptavidinkonjugat är storleken på en stor makromolekyl eller protein (∼– 15 20 nm) och representerar den ljusaste klassen av streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidinkonjugat är gjorda av en kristall i nanometerskala av ett halvledarmaterial (CdSe), som är belagt med ett ytterligare halvledarskal (ZnS) för att förbättra materialets optiska egenskaper. De Qdot™ 705 och Qdot™ 800 streptavidinkonjugat, som inkluderar CdSeTe, tillverkas på liknande sätt. Detta kärn-skal-material är ytterligare belagt med ett polymerskal som gör att materialen kan konjugeras till biologiska molekyler och för att behålla sina optiska egenskaper.
    Andra fluorescerande konjugat av Streptavidin finns tillgängliga. Vi erbjuder flera andra
    Qdot™ färger eller prova Qdot™ Streptavidin Sampler Kit, innehållande Qdot™ streptavidinkonjugat i sex färger. Förutom nanokristallkonjugat erbjuder vi ett brett utbud av streptavidiner konjugerade till Alexa Fluor™ färgämnen, Oregon Green™ färgämne, enzymkonjugat och traditionella fluoroforer som Texas Red™ färgämne, fluorescein (FITC) med mera.
    Hitta biotinylerade konjugat
    Vi erbjuder ett omfattande sortiment av biotinylerade konjugat för användning i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
  • Använd sökverktyget för primära antikroppar för att hitta biotinylerade primära antikroppar
  • Använd det sekundära antikroppsväljarverktyget för att hitta biotinylerade sekundära antikroppar och biotinylerade anti-färgämne och anti-hapten
    -antikroppar Blockera endogent biotin
    Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionsscheman. För experiment som involverar fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt Endogenous Biotin-Blocking Kit för att minimera denna interferens.
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 1μ M
    Konjugera Qdot 605
    Kvantitet 50μ L
    Innehåll och lagring 1 rör— Förvara vid 2 till 6 °C; FRYSA INTE
    Frakt skick Rumstemperatur
    Form Vätska
    Produktlinje Qdot
    Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)