Läs mer
Molecular Probes™ Qdot™ 625 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Beskrivning
Qdot™ 625 ITK™ karboxylkvantprickar är det idealiska utgångsmaterialet för att framställa anpassade konjugat som kräver hög belastning av biomolekyler. Dessa material är karboxylatfunktionaliserade och kan kopplas till amingrupper av proteiner och modifierade oligonukleotider med hjälp av EDC -medierad kondensation. Beläggningarna av dessa sonder ger fler bindningsställen än våra Qdot™ ITK™ amino quantum dots, men saknar PEG-linkers som hjälper till att förhindra ospecifika interaktioner. Dessa material kan konjugeras till X-PEG-amin bifunktionella linkers för anpassad reaktivitet och högre specificitet. Vår Qdot™ ITK™ karboxylkvantprickar tillhandahålls som 8 M μlösningar och finns i alla 9 Qdot™ sondfärger.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Carboxyl Quantum Dots:
Qdot™ 625 ITK™ karboxyl quantum dot har emissionsmaxima på∼ 625 nm
Extremt fotostabil och ljus fluorescens
Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
Smal emission, stort Stokes-skift
Finns i flera färger
Idealisk för olika märknings - och spårningsapplikationer
Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagens Dessa
Qdot™ ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
Andra former av Qdot™ Nanokristaller är tillgängliga
Förutom den karboxylderivatiserade formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med amino- och alifatiska kolvätemodifikationer. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ ITK™ Carboxyl Quantum Dots:
Egenskaper för Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ sonder är idealiska för avbildnings- och märkningstillämpningar som kräver ljusa fluorescerande signaler och/eller spårning i realtid. Unikt bland fluorescerande reagenser, alla nio tillgängliga färger av Qdot™ sonder kan exciteras samtidigt med en enda (UV till blågrön) ljuskälla. Denna egenskap gör dessa reagens utmärkta för ekonomiska och användarvänliga multiplexapplikationer. Qdot™ märkningar är baserade på halvledarnanoteknologi och liknar i skala måttligt stora proteiner.
Om ’Innovatörens verktygssats Qdot™ ITK™ Reagens Dessa
Qdot™ ITK™ sonder är idealiska för forskare som vill förbereda specifika (icke lagerförda) konjugat för sina applikationer och behöver anpassningsbar konjugeringsfunktion.
Andra former av Qdot™ Nanokristaller är tillgängliga
Förutom den karboxylderivatiserade formen erbjuder vi Qdot™ ITK™ kvantprickar med amino- och alifatiska kolvätemodifikationer. Vi ’har också utvecklat ett brett utbud av Qdot™ nanokristallkonjugat och märkningssatser. Undersök egenskaperna hos Qdot™ nanokristaller eller läs Molecular Probes™Handbok Avsnitt 6.6 —Qdot™ Nanokristaller för att ta reda på mer.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250μ L |
| Produkttyp | Quantum Dot |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Karboxylsyra |
| Etikett eller färgämne | Qdot™ 625 |
| Etiketttyp | Qdot Nanokristaller |
| Produktlinje | ITK, Molecular Probes, Qdot |
| Emission | 625 |