Läs mer
Invitrogen™ Qdot™ 705 Streptavidinkonjugat
Beskrivning
Qdot™ 705 Streptavidinkonjugat omfattar ett biotinbindande protein (streptavidin) kovalent fäst till en fluorescerande märkning (Qdot™ nanokristall). Streptavidin har en mycket hög bindningsaffinitet för biotin, och ett konjugat av streptavidin används vanligtvis tillsammans med ett konjugat av biotin för specifik detektion av en mängd olika proteiner, proteinmotiv, nukleinsyror och andra molekyler (till exempel kan en biotinylerad primär antikropp bunden till ett proteinmål detekteras med ett fluorescerande streptavidin). Strategier som liknar detta används i många detektionsprotokoll, inklusive western blots, flödescytometri, avbildning och mikroskopi, och mikroplattanalyser, och används också i reningsarbetsflöden för att uppnå riktad fraktionering. Qdot™ nanokristallkonjugat tillhandahålls som 1 μM lösningar.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ Streptavidinkonjugat:
Streptavidin Qdot™ 705-konjugat har emissionsmaxima på∼ 705 nm
Cirka 5 till 10 streptavidiner per Qdot™ nanokristall
Extremt fotostabil och ljus fluorescens
Effektivt exciterad med enradiga excitationskällor
Smal emission, stort Stokes-skift
Finns i flera färger
Idealisk för western blots, flödescytometri, bildbehandling och mikroskopi, mikroplattanalyser och mer
. Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ streptavidinkonjugat är storleken på en stor makromolekyl eller protein (∼ 15 20 –nm) och representerar den ljusaste klassen av streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidinkonjugat är gjorda av en kristall i nanometerskala av ett halvledarmaterial (CdSe), som är belagt med ett ytterligare halvledarskal (ZnS) för att förbättra materialets optiska egenskaper. De Qdot™ 705 och Qdot™ 800 streptavidinkonjugat, som inkluderar CdSeTe, tillverkas på liknande sätt. Detta kärn-skal-material är ytterligare belagt med ett polymerskal som gör att materialen kan konjugeras till biologiska molekyler och för att behålla sina optiska egenskaper.
Andra fluorescerande konjugat av Streptavidin finns tillgängliga.
Vi erbjuder flera andra Qdot™ färger eller prova Qdot™ Streptavidin Provtagningskit innehållande Qdot™ streptavidinkonjugat i sex färger. Förutom nanokristallkonjugat erbjuder vi ett brett utbud av streptavidiner konjugerade till Alexa Fluor™ färgämnen, Oregon Green™ färgämne, enzymkonjugat och traditionella fluoroforer som Texas Red™ färgämne, fluorescein (FITC) med mera.
Hitta biotinylerade konjugat Vi
erbjuder ett omfattande sortiment av biotinylerade konjugat för användning i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Använd sökverktyget för primära antikroppar för att hitta biotinylerade primära antikroppar
Använd det sekundära antikroppsväljarverktyget för att hitta biotinylerade sekundära antikroppar och biotinylerade anti-färgämne och anti-hapten-
antikroppar Blockera endogent biotin
Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionsscheman. För experiment som involverar fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt >Endogenous Biotin-Blocking Kit för att minimera denna interferens.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Viktiga egenskaper hos Qdot™ Streptavidinkonjugat:
. Qdot™ Nanokristaller
Qdot™ streptavidinkonjugat är storleken på en stor makromolekyl eller protein (∼ 15 20 –nm) och representerar den ljusaste klassen av streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidinkonjugat är gjorda av en kristall i nanometerskala av ett halvledarmaterial (CdSe), som är belagt med ett ytterligare halvledarskal (ZnS) för att förbättra materialets optiska egenskaper. De Qdot™ 705 och Qdot™ 800 streptavidinkonjugat, som inkluderar CdSeTe, tillverkas på liknande sätt. Detta kärn-skal-material är ytterligare belagt med ett polymerskal som gör att materialen kan konjugeras till biologiska molekyler och för att behålla sina optiska egenskaper.
Andra fluorescerande konjugat av Streptavidin finns tillgängliga.
Vi erbjuder flera andra Qdot™ färger eller prova Qdot™ Streptavidin Provtagningskit innehållande Qdot™ streptavidinkonjugat i sex färger. Förutom nanokristallkonjugat erbjuder vi ett brett utbud av streptavidiner konjugerade till Alexa Fluor™ färgämnen, Oregon Green™ färgämne, enzymkonjugat och traditionella fluoroforer som Texas Red™ färgämne, fluorescein (FITC) med mera.
Hitta biotinylerade konjugat Vi
erbjuder ett omfattande sortiment av biotinylerade konjugat för användning i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
antikroppar Blockera endogent biotin
Naturligt förekommande biotiner kan störa biotin-streptavidin-detektionsscheman. För experiment som involverar fixerade och permeabiliserade celler, prova vårt >Endogenous Biotin-Blocking Kit för att minimera denna interferens.
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1μ M |
| Konjugera | Qdot 705 |
| Kvantitet | 200μ L |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Qdot |
| Produkttyp | Streptavidinkonjugat (fluorescerande) |