Läs mer
QL47, MedChemExpress
Beskrivning
QL47, a broad-spectrum antiviral agent, inhibits dengue virus and other RNA viruses. QL47 selectively inhibits eukaryotic translation. QL47 is a potent covalent inhibitor of BTK with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QL47 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1469988-75-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H21N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | H2O : 1 mg/mL (2.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C4=CN(C)N=C4)C=C32)C5=CC=C(CC6)C(N6C(C=C)=O)=C5 |
| Visa mer |