Läs mer
Swann-Morton™ Qlicksmart SnapIT Trolley, vanlig, svart ampullöppnare
Produktkod. 15691464
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15691464 Svart Varje
1 options
Produktkod. 15691464 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer TE01R
Beräknad leverans: 30-11-2026
Säkrare sätt att öppna glasampuller och undvika smärtsamma och farliga vassa skador.
  • Denna lättanvända ampullöppnare för flera användningsområden hjälper till att undvika oacceptabla frekvenser av vassa skador när ampuller öppnas för hand.
  • Att öppna ampuller är en särskilt högriskhändelse där 26 % av nålsticks- och vassa skador (NSI) orsakas av att en ampull öppnas eller av trasiga ampuller.
  • Enheten uppfanns av en legitimerad sjuksköterska i Rockhampton, Qld, Australien, som insåg att miljontals manipuleringssäkra glasampuller används varje år inom hälso- och sjukvård och relaterad verksamhet för att innehålla läkemedel.
  • De praktiska fördelarna är tydliga, men skadefrekvensen har alltid varit betydande.
  • Du sätter helt enkelt in ampullens lock i SnapIT för att se till att du har rätt storlek.
  • Om det finns en prick på ampullen, justera denna med pricken på SnapIT.
  • Snäpp bort från din kropp för att öppna ampullen.
  • Du kan sedan mata ut glasampullens lock direkt i en behållare för vassa föremål.
  • Det finns både personliga och vagnversioner tillgängliga i sortimentet:
    • Trolley Edition: för teamanvändning med en platt sida så att den kan ligga på en bänkskiva eller vagn utan att rulla iväg - perfekt för behandlingsområden för sjukhusmedicin.
    • Pocket Edition: anodiserad aluminium för personligt bruk på en nyckelring, hängd i en snodd eller förvarad i fickan.
    • Lite Edition: tillverkad av robust, billig plast.
  • Vanlig storlek Snap-It kan användas med ampuller på 1-2 mL, 5-10 mL och 10-15 mL och den stora vagnutgåvan kan användas med ampuller på 5-10 mL och 20-25 mL.
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Ampulöppnare
Material Anodiserad aluminium
Storlek Regelbunden