Läs mer
QNZ, MedChemExpress
Beskrivning
QNZ (EVP4593) shows strong inhibitory effects on NF-κB transcriptional activation and TNF-α production with IC50s of 11 and 7 nM, respectively. QNZ (EVP4593) is a neuroprotective inhibitor of SOC channel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QNZ |
| CAS | 545380-34-5 |
| Färg | Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | EVP4593 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (103.81 mM) |
| LEDER | NC1=CC2=C(NCCC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N=CN=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Visa mer |