Läs mer
QNZ46, MedChemExpress
Beskrivning
QNZ46 is a NR2C/NR2D-selective NMDA receptor non-competitive antagonist (IC50 values are 3, 6, 229, and >300, >300 μM for NR2D, NR2C, NR2A, NR2B, and GluR1, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QNZ46 |
| CAS | 1237744-13-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H17N3O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.15 mM) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C=C/C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=NC4=C(C=C(OC)C=C4)C2=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.41 |
| Formel vikt | 443.41 |
| Visa mer |