Läs mer
Qorpak™ Klara polystyrenburkar med lock
Produktkod. 15279119 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Stängningsstorlek:
53-400 mm
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Kvantitet:
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackning Kvantitet Förpackningsstorlek
15279119 60 mL 53-400 mm Bekvämlighetspaket 48/Cs. Paket med 48
1 options
Produktkod. 15279119 Leverantör Qorpak™ Leverantörsnummer 6226320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    1583.55 SEK / Paket med 48
    Save 116.45 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Idealisk för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial. Qorpak™ Klara polystyrenburkar med lock är halksäkra.
  • Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet
  • Noggranna tätningsegenskaper
  • Erbjuder kemisk resistens inklusive syror, alkoholer, alkalier, vattenhaltiga produkter, kosmetika, hushållsoljor och lösningsmedel
  • Medföljande lock är gjorda av polypropen SturdeeSeal™ PE-skum
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,05 tum.
För användning med (applikation) Lagring och insamling av prover och laboratorietillbehör
Inkluderar Lock
Material Polystyren
Förpackning Bekvämlighetspaket
Kvantitet 48/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 46 mm
Höjd (engelska) 1,81 tum.
Kemisk etikett Omärkt
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Raksidig burk