Läs mer
STEMCELL Technologies qPCR Master Mix Kit
Produktkod. 16542460
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mL Kit
5 mL Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16542460
Brand: STEMCELL Technologies 7517
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For probe-based assays and arrays
  • qPCR Master Mix is a 2X concentrated solution optimized for TaqMan™ probe-based, real-time quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
  • It is intended for use in combination with gene-specific primers (to amplify target cDNA) and fluorogenic-labeled probes that use the 5' nuclease activity of Taq DNA polymerase to produce a fluorescent signal
  • The rate of accumulation of the fluorescent signal is used to quantify the cDNA, and thereby to determine the amount of mRNA present in the original sample
  • qPCR Master Mix includes a Hot Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, enhancers, and stabilizers
  • The qPCR Master Mix Kit also includes ROX Reference Dye as a separate component, making it compatible with both reference dye-dependent and -independent qPCR systems
  • Efficient, sensitive, and reproducible
  • Optimal performance when using standard or fast cycling conditions
  • Ideal for high-throughput applications and overnight experiments
  • Compatible with various real-time qPCR instruments
Specifikationer
Beskrivning Adipocytes; Chondrocytes; Endoderm, PSC-Derived; Hepatic Cells; Intestinal Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Osteoblasts; Pancreatic Cells; Pluripotent Stem Cells
Kvantitet 5 mL Kit
För användning med (applikation) Real Time PCR (qPCR)
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.