Läs mer
Grant Instruments™ QR-ställ för Grant Uppvärmda cirkulerande bad
Kapacitet (engelska):
10 rör
16 rör
30 rör
35 rör
44 rör
5 rör
Håller:
0,5 ml rör
1,5 ml rör
10 till 13 mm rör
16 till 19 mm rör
24 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer rör så små som 0,5 ml eller så stora som 30 mm i diameter.
- För användning med Grant uppvärmda cirkulationsbad och värmecirkulatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 35 rör |
| För användning med (utrustning) | Bevilja uppvärmda cirkulerande bad |
| Håller | 1,5 ml rör |