Läs mer
Grant Instruments™ QR-ställ för Grant Uppvärmda cirkulerande bad
Produktkod. 11486467
Kapacitet (engelska):
10 rör
16 rör
30 rör
35 rör
44 rör
5 rör
Håller:
0,5 ml rör
1,5 ml rör
10 till 13 mm rör
16 till 19 mm rör
24 mm rör
30 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11486467
Brand: Grant Instruments™ QR19
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med ett antal Grant Heating Cirkulatorer och Uppvärmda Cirkulationsbad. Grant Instruments QR-ställ för Grant Uppvärmda cirkulerande bad rymmer en mängd olika rörstorlekar och kapaciteter.
  • Rymmer rör så små som 0,5 ml eller så stora som 30 mm i diameter.
  • För användning med Grant uppvärmda cirkulationsbad och värmecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 rör
För användning med (utrustning) Bevilja uppvärmda cirkulerande bad
Håller 16 till 19 mm rör