Läs mer
Hellma™ QS Quartz Suprasil High Precision Absorption Sealable Cells
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Absorption Sealable Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 3500 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 to 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 56 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
| För användning med (applikation) | Photometric and Colorimetric Measurements |