Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts mikroabsorptionscellkyvetter
Kapacitet (metrisk):
14 000μ L
17 500μ L
7000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Mycket kemiskt resistent
- Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
- 80 % överföring från 320 till 2500nm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makroabsorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 7000μ L |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Bredd (metrisk) Interiör | 9.5mm |
| Banans längd | 20 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |