Läs mer
Hellma™ Suprasil™ Kvarts mikroabsorptionscellkyvetter
Produktkod. 13227019
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 000μ L
17 500μ L
7000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13227019 17 500μ L Varje
10028190 14 000μ L Varje
10100591 7000μ L Varje
11757263 7000μ L Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13227019 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1005040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.00 SEK
    2579.41 SEK / Paket med 1
    Save 145.59 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvettes levereras med antingen ett lock eller PTFE-lock för att begränsa avdunstning.
  • Mycket kemiskt resistent
  • Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
  • 80 % överföring från 320 till 2500nm
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 17 500μ L
Material Kvarts Suprasil
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 50 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm