Läs mer
QS11, MedChemExpress
Beskrivning
QS11 is an inhibitor of ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), with an EC50 of 1.5 μM. QS11 modulates Wnt/β-catenin signaling through an effect on protein trafficking. QS11 inhibits migration of ARFGAP overexpressing breast cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | QS11 |
| CAS | 944328-88-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H33N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.16 mM) |
| LEDER | OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC2=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)C=N3)=NC(OC6=CC=C(CCC7)C7=C6)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.68 |
| Formel vikt | 567.68 |
| Visa mer |