Läs mer
Invitrogen™ QSY™ 21 Karboxylsyra, succinimidylester
Beskrivning
Den amin-reaktiva släckaren, 21 succinimidylester,QSY™ har en bred och intensiv absorption (∼maximalt 661 nm) men ingen fluorescens, vilket gör den användbar som acceptor i fluorescensresonansenergiöverföring (FRET)-applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Våt is |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | QSY™ 21 |
| Etiketttyp | Quencher färgämnen |
| Produktlinje | QSY |