Läs mer
Invitrogen™ QSY™ 7 Karboxylsyra, succinimidylester
Beskrivning
QSY-7 succinimidylester är en icke-fluorescerande acceptorfärg för framställning av peptid- och oligonukleotid-FET-prober via alifatisk aminmodifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | QSY™ 7 |
| Etiketttyp | Quencher färgämnen |
| Produktlinje | QSY |