Läs mer
Molecular Probes™ Qtracker™ 655 Cell Labeling Kit (provstorlek)
Beskrivning
De Qtracker™ 655 Cell Labeling Kit använder en anpassad inriktningspeptid för att leverera långt röd-fluorescerande Qdot™ 655-sond (ex/em 405 –615/655 nm) in i cytoplasman hos levande celler. Väl inne i cellerna, Qdot™ 655-proben ger en intensiv, stabil fluorescens som kan spåras genom flera generationer och som inte överförs till intilliggande celler i en population. Denna version i provstorlek erbjuder en bekväm introduktion till Qtracker™ cellmärkningsteknik till ett överkomligt pris.
Behöver du ett annat emissionsspektrum eller längre spårning? Se våra andra produkter för spårning av däggdjursceller .
Funktioner av Qtracker™ Cellmärkningssatser inkluderar:
Qtracker™ sonder möjliggör kontinuerlig belysning, utan fotoblekning eller nedbrytningsproblem som ofta förknippas med organiska färgämnen
Enkel att —använda add Qtracker™ märkning av lösning till celler i seruminnehållande media, inkubera en timme, detektera och spåra sedan cellerna
Ger en intensiv, stabil fluorescens som kan spåras genom flera generationer
Utmärkt verktyg för långsiktiga spårnings- eller avbildningsstudier
av levande celler, inklusive migration, motilitet, morfologi och andra cellfunktionsanalyser.
Qtracker™ Cellmärkningskit använder en anpassad inriktningspeptid för att leverera Qdot™ sonder in i cytoplasman hos levande celler. Eftersom den cytoplasmatiska leveransmekanismen inte medieras av ett specifikt enzym har ingen celltypsspecificitet observerats. Maximal leverans uppnås vanligtvis på mindre än 1 timme.
De Qdot™ sonder är kompatibla med serumkänsliga celler. Den intensiva fluorescensen från Qdot™ sonder upprätthålls i komplexa cellulära miljöer och under olika biologiska förhållanden inklusive förändringar i intracellulärt pH, temperatur och metabolisk aktivitet.
Långvarig, riktad signalanvändning av
Qtracker™ Cellmärkningskit resulterar i förmågan att observera märkta celler med omfattande kontinuerlig belysning, utan fotoblekning eller nedbrytningsproblem som ofta förknippas med organiska färgämnen. Väl inne i cellerna, Qdot™ sonder är lokaliserade till cytoplasmatiska vesiklar och ärvs av dotterceller i minst sex generationer. Fluorescens från Qdot™ sonder kan detekteras i upp till en vecka efter leverans i vissa cellinjer. Den långvariga cellulära retentionen av Qdot™ sonder resulterar i ett idealiskt verktyg för att studera cellmotilitet, migration, differentiering, morfologi och många andra cellulära funktionsstudier. Sedan Qtracker™ etiketter läcker inte ut ur intakta märkta celler och överförs inte till intilliggande celler, Qtracker™ Cellmärkningskit resulterar i en riktad signal.
Övervaka signalen på flera plattformar
Qtracker™ reagensmärkta levande celler kan enkelt övervakas på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescens/konfokalmikroskopi, fluorescensmikroplattläsare och höginnehållsavbildningssystem.
Minimal påverkan på levande celler Cytotoxiciteten hos de material som används i
Qtracker™ Cellmärkningssatser har testats i en mängd olika cellinjer inklusive CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC och Jurkat-celler. Märkning med Qtracker™ Cellmärkningskit verkar ha minimal inverkan på cellulär ytmarköruttryck, cellproliferation, cellulär enzymaktivitet och cellmotilitet.
Användbar i en mängd cellspårningsstudier Efter märkning
har forskare visat en mängd olika applikationer för Qtracker™ -märkta celler, inklusive cellsamodling och cellsammansättning till heterotypiska sammansättningar, multilineage differentiering, trans-differentiering kontra cellfusion, embryonal och mesenkymal stamcellsspårning och cellmigreringsdynamik.
Behöver du ett annat emissionsspektrum eller längre spårning? Se våra andra produkter för spårning av däggdjursceller .
Funktioner av Qtracker™ Cellmärkningssatser inkluderar:
av levande celler, inklusive migration, motilitet, morfologi och andra cellfunktionsanalyser.
Qtracker™ Cellmärkningskit använder en anpassad inriktningspeptid för att leverera Qdot™ sonder in i cytoplasman hos levande celler. Eftersom den cytoplasmatiska leveransmekanismen inte medieras av ett specifikt enzym har ingen celltypsspecificitet observerats. Maximal leverans uppnås vanligtvis på mindre än 1 timme.
De Qdot™ sonder är kompatibla med serumkänsliga celler. Den intensiva fluorescensen från Qdot™ sonder upprätthålls i komplexa cellulära miljöer och under olika biologiska förhållanden inklusive förändringar i intracellulärt pH, temperatur och metabolisk aktivitet.
Långvarig, riktad signalanvändning av
Qtracker™ Cellmärkningskit resulterar i förmågan att observera märkta celler med omfattande kontinuerlig belysning, utan fotoblekning eller nedbrytningsproblem som ofta förknippas med organiska färgämnen. Väl inne i cellerna, Qdot™ sonder är lokaliserade till cytoplasmatiska vesiklar och ärvs av dotterceller i minst sex generationer. Fluorescens från Qdot™ sonder kan detekteras i upp till en vecka efter leverans i vissa cellinjer. Den långvariga cellulära retentionen av Qdot™ sonder resulterar i ett idealiskt verktyg för att studera cellmotilitet, migration, differentiering, morfologi och många andra cellulära funktionsstudier. Sedan Qtracker™ etiketter läcker inte ut ur intakta märkta celler och överförs inte till intilliggande celler, Qtracker™ Cellmärkningskit resulterar i en riktad signal.
Övervaka signalen på flera plattformar
Qtracker™ reagensmärkta levande celler kan enkelt övervakas på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescens/konfokalmikroskopi, fluorescensmikroplattläsare och höginnehållsavbildningssystem.
Minimal påverkan på levande celler Cytotoxiciteten hos de material som används i
Qtracker™ Cellmärkningssatser har testats i en mängd olika cellinjer inklusive CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC och Jurkat-celler. Märkning med Qtracker™ Cellmärkningskit verkar ha minimal inverkan på cellulär ytmarköruttryck, cellproliferation, cellulär enzymaktivitet och cellmotilitet.
Användbar i en mängd cellspårningsstudier Efter märkning
har forskare visat en mängd olika applikationer för Qtracker™ -märkta celler, inklusive cellsamodling och cellsammansättning till heterotypiska sammansättningar, multilineage differentiering, trans-differentiering kontra cellfusion, embryonal och mesenkymal stamcellsspårning och cellmigreringsdynamik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller: |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Produktlinje | Qdot |
| Reagenstyp | Cellmärkningsreagens |
| Produkttyp | Cellmärkning |