Läs mer
Brady™ Quad lock Universal Adapter för EXA31 och EXA81
Produktkod. 30238419 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
5 x 60 x 48 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
30238419 5 x 60 x 48 mm
1 options
Produktkod. 30238419 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 321899
I lager
Universalfäste för smartphones och surfplattor
  • Fast fäste på enheter
  • Lätt att fästa och ta loss
  • Universal för alla enheter
Specifikationer
Höjd (metrisk) 48 mm
Höjd (engelska) 1,89 tum
Bredd (metrisk) 60 mm
Bredd (engelska) 2,362 tum.
Djup (metriskt) 5 mm
Djup (engelska) 0,197 tum.
Vikt (metrisk) 0.02 kg
Vikt (engelska) 0.04 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (L x B x H) 5 x 60 x 48 mm
Garanti 1 år
Typ Handtagssats för streckkodsläsare
Alternativt artikelnummer QL-Adapt-EXA31-81